30192
(R)-2-Aminohexane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-2-Hexylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
cadena SMILES
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)