Merck
301744
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in propylene glycol
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
1.067 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC1=C(O)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one is formed by thermal degradation of ascorbic acid.[1] It is an aroma compound formed from the reactions of L-ascorbic acid with L-threonine/L-serine at different pH values.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The effect of pH on the formation of aroma compounds produced by heating a model system containing l-ascorbic acid with l-threonine/l-serine.
Yu A-N and Zhang A-D.
Food Chemistry, 119(1), 214-219 (2010)