W329800
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Sinónimos:
3-sulfanylbutan-2-one
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; onion; roasted; sulfurous
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Clave InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?