Merck
297933
Sigma-Aldrich
(3aS,7aS)-(+)-Hexahydro-3a-hydroxy-7a-methyl-1,5-indandione
97%
Sinónimos:
Hajos-Parrish diketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2447128
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
116-118 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
Clave InChI
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)