292869
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
98%
Sinónimos:
O-Phosphocolamine, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Colamine phosphoric acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
241-243 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Clave InChI
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?