Merck
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18
Número de CAS:
Peso molecular:
138.25
Beilstein:
2036982
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.484
densidad
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
Clave InChI
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
trans-Cyclodecene was used as standard of reference for the quantitative infrared analysis of mixtures of cis- and trans-cyclodecene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)