276812
Phosphorus trichloride solution
2.0 M in methylene chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
23.32 psi ( 55 °C)
6.58 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
concentración
2.0 M in methylene chloride
densidad
1.363 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Clave InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?