Merck
264490
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
153.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
densidad
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(CC#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
AGAOESUOSOGZOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Difluorophenylacetonitrile has been used in the preparation of (E,Z)-(4S)-4-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-(3,5-difluorophenyl)-5-phenyl-2pentenenitrile[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Vaillancourt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 2(5), 343-355 (1994-05-01)
A series of enol HIV-1 protease inhibitors which show competitive inhibition and the structure-activity relationship study which led to the design of these compounds are reported. By systematically modifying simple amino acids, Boc-Phe enol and Boc-Tyr enol derivatives yield nanomolar