250457
Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
98%
Sinónimos:
Choline chloride phosphate calcium salt
About This Item
Fórmula lineal:
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
329.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Productos recomendados
Ensayo
98%
cadena SMILES
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?