Merck
239372
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
99%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H7O
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Beilstein:
471354
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
129-133 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
NC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C6H9NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h4H,1-3,7H2
Clave InChI
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Amino-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of a series of 2-amino-5-oxo-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitriles[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Patrice L Jackson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(1), 133-140 (2008-12-09)
3D-QSAR studies comparative molecular field analysis (CoMFA) and comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) were carried out on 26 structurally diverse subcutaneous pentylenetetrazol (scPTZ) active enaminone analogues, previously synthesized in our laboratory. CoMFA and CoMSIA were employed to generate models
Atul R Gholap et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(21), 6705-6715 (2007-09-04)
A series of 2-amino-5-oxo-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitrile and various analogues have been synthesized in excellent isolated yields starting from various arylidenemalononitrile and 3-amino-2-cyclohexen-1-one in 1-propanol as solvent at reflux temperature in the absence of any added catalyst. All the synthesized compounds were evaluated