Merck
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
Sinónimos:
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
471767
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
bp
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent[1].
Aplicación
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)