229172
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
Nivel de calidad
mp
169 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Bromopyridazinedione-mediated protein and peptide bioconjugation
- Synthesis of human neutrophil proteinase 3 inhibitors
- Three-component cascade processes for sythesis of aminoisoindolones and phthalazones
- Stereoselective heterocyclization for synthesis of substituted hexahydropyrazolodiazepinecarboxylates
- Synthesis of azacycloalkanes, isoindoles, pyrazole, pyrazolidine, and phthalazine derivatives
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)