209848
α-(Methylaminomethyl)benzyl alcohol
99%
Sinónimos:
Halostachine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
74-76 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CNCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10-7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
Clave InChI
ZCTYHONEGJTYQV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?