Merck
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt
98%
Sinónimos:
N-Ethyldiisopropylamine p-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
301.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
amine
tosylate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)