Merck
153117
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO · HCl · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.71 (anhydrous basis)
Beilstein:
4334779
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO.ClH.H2O/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6H,4,7-10H2;1H;1H2
Clave InChI
XDAGZUGDGORLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate was used to prepare 7-Benzyl-3-(phenylthio)-1-oxa-4,7-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mary Liang et al.
Tetrahedron letters, 50(49), 6810-6813 (2010-02-18)
Microwave irradiation facilitated the synthesis of 4-arylthio-3-oxazolin-5-ones from ethyl cyanoformate, thiophenol, and cyclic ketones. Subsequent decarboxylation and in situ [3+2] cycloaddition provided novel 2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]diazepine scaffolds after a spontaneous retro-Mannich domino reaction.