Merck
15145
Sigma-Aldrich
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
261.79
Beilstein:
4723969
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −73±2°, c = 3% in ethanol
mp
~260 °C
cadena SMILES
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N.ClH/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16;/h3-14,17H,1-2H3;1H/t13-,14-;/m0./s1
Clave InChI
ZBQCLJZOKDRAOW-IODNYQNNSA-N
Aplicación
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride can be used:
  • To prepare phosphoramidite (Feringa) ligand named (R)-2,2′-binaphthoyl-(S,S)-di-(1-phenylethyl)aminoylphosphine.
  • As a chiral amphiphilic cation to encapsulate polyoxometalates, which act as supramolecular assemblies employed in the asymmetric oxidation of sulfides.
  • As a chiral shift agent in the determination of enantiomeric purity of tris(tetrachlorobenzenediolato) phosphate(V) anion using 31P NMR.
Otras notas
The corresponding chiral lithium amide is used as base for the enantioselective deprotonation of ketones.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Supramolecular assembly of chiral polyoxometalate complexes for asymmetric catalytic oxidation of thioethers
Wang Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(18), 9181-9188 (2012)
Large-scale synthesis and resolution of trisphat [tris (tetrachlorobenzenediolato) phosphate (v)] anion
Favarger F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(24), 8521-8524 (2004)
P.J. Cox et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1-1 (1991)
(R)-2, 2′-Binaphthoyl-(S, S)-DI (1-phenylethyl) aminophosphine. Scalable protocols for the syntheses of phosphoramidite (feringa) ligands
Smith CR, et al.
Organic Syntheses, 85, 238-238 (2008)
M. Majewski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 3599-3599 (1992)