14979
Boc-β-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-β-homophenylalanine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −19.0±2°, c = 1% in methylene chloride
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
101-107 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?