129127
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
270.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
91-94 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2Cl/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Chloro-3,5-dibromobenzene was used in the preparation of aryl bromide by the process of deprotonation.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Jeffery A Gladding et al.
Tetrahedron, 67(35), 6697-6706 (2011-10-25)
Studies directed towards the synthesis of the architecturally complex marine natural product sporolide B are described. Synthetic analysis suggested advanced hydroquinone and benzodiquinane fragments, which upon elaboration were successfully united via an ester linkage. Macrocyclization studies were then carried out