102520
4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
98%
Sinónimos:
4-Aminopiazthiole
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H5N3S/c7-4-2-1-3-5-6(4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?