Soluciones de producción de agua ultrapura Milli-Q®
Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas de agua ultrapura, diseñados para los científicos modernos
ENCUENTRE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA DE TIPO I PERFECTO PARA SU LABORATORIO
Ahora dispone de más opciones de sistemas Milli-Q® de producción de agua ultrapura (tipo I) para satisfacer perfectamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
- Elija entre nuestros sistemas Milli-Q®IQ 7000/03/05/10/15 de vanguardia que ofrecen un programa completo de cualificación, trazabilidad avanzada de datos, cuidado remoto MyMilli-Q™ y supervisión precisa de TOC. Galardonados con nuestra etiqueta de Producto Alternativo más Ecológico, se certifica que estos sistemas utilizan menos plástico y menos electricidad, y carecen por completo de mercurio [Tarjeta de puntuación de Diseño para la sostenibilidad].
- O descubra nuestros nuevos sistemas Milli-Q® EQ 7000/08/16 con pantallas táctiles intuitivas, dispensación Q-POD® ágil y opciones de instalación que ahorran espacio. Estos sistemas son innovaciones específicas que ofrecen flexibilidad para adaptarse a las limitaciones de su laboratorio.
CONFIANZA EN EL AGUA DE laboratorio de GRAN calidad analítica MILLI-Q®
Con cualquier sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q®, puede tener la seguridad de que cada dispensación es de alta calidad. Los sistemas de las gamas Milli-Q® IQ y EQ 7 contienen la misma potente combinación de medios de purificación para proporcionar agua ultrapura de calidad constante hasta el nivel de traza. Puede confiar plenamente en estos sistemas para suministrar agua de calidad constante para sus experimentos sensibles.
Sistema de producción de agua ultrapura y agua purificada Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
La solución definitiva de agua para el laboratorio
Supera sus expectativas más exigentes, desde una mayor productividad hasta un menor impacto medioambiental.
Sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Invierta en eficacia de laboratorio
Vea cómo el sistema Milli Q® IQ 7000 puede cambiar su forma de trabajar en el laboratorio.
Sistemas de producción de agua ultrapura y de agua purificada Milli-Q® EQ 7008/16
Flexibilidad que se adapta a su laboratorio
La auténtica experiencia ultrapura Milli-Q® diseñada para los científicos modernos
Cuatro SISTEMAS de purificación de agua de laboratorio. UNA AUTÉNTICA EXPERIENCIA MILLI-Q®.
- Dispensación Q-POD® fácil y ágil. La dispensación de agua ultrapura es fácil, precisa y sin esfuerzo con la «rueda de dispensación». Acceda a una gama de funciones de dispensación que son útiles para el trabajo diario en el laboratorio.
- Control intuitivo mediante la pantalla táctil. Vaya a cualquier lugar con sólo unos clics. La pantalla interactiva simplifica el uso del sistema y el acceso a los datos.
- Diseño que ahorra espacio. Interactúe únicamente con el dispensador POD y la pantalla táctil. Estos sistemas compactos se pueden integrar fácilmente en cualquier entorno de laboratorio.
- Mayor sostenibilidad. El impacto medioambiental de estos sistemas compactos es reducido en comparación con los sistemas de generaciones anteriores. Los cartuchos de ultrafiltración son un 33% más pequeños y ligeros, y el modo Lab Close ahorra energía cuando el laboratorio se cierra durante largos períodos.
Compare las características del sistema de agua ultrapura
Revise la siguiente tabla de comparación para comprender las semejanzas y diferencias entre los sistemas de agua ultrapura de las gamas Milli-Q® IQ y EQ 7.
SELECCIONE EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE TIPO I QUE MÁS LE CONVENGA
La selección del sistema de agua ultrapura adecuado para su laboratorio dependerá de diversos parámetros, como:
- Agua de alimentación disponible
- Necesidades de volumen diario
- Requisitos de supervisión
- Niveles de certificación esperados
Póngase en contacto con nuestros especialistas de aplicación para hablar sobre el sistema de agua ultrapura que mejor se adapte a sus necesidades.
Recursos relacionados
Folleto: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
Folleto: Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Folleto: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
Folleto: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
Folleto: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
Sustainability and Milli-Q® Lab Water Solutions
Bactericidal UVC LEDs for Ultrapure Water Applications
Artículo técnico: Drinking Water Testing by Ion Chromatography using Ultrapure Water
Artículo técnico: Water for Silica-Sensitive Applications
Artículo técnico: Determination of Toxic Elements in Environmental Analyses
Artículo técnico: Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals
Artículo técnico: Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water
Artículo técnico: Water for Next-Generation Sequencing