什么是培养基?
微生物需要营养,营养是指微生物生长与繁殖所需的能量来源和特定环境条件。在自然环境中,微生物已经适应了最适合其需要的栖息地。然而在实验室中,这些要求必须通过培养基来满足。培养基是一种水溶液,其中添加了所有必需的营养成分。根据营养成分的类型和组合,可以制做不同类别的培养基。
微生物培养基:差异性培养基、选择性培养基、复合培养基、成份确定的培养基
选择性和差异性培养基是基于上述复合或成份确定的培养基而制成的培养基,并补充有促进或抑制生长的添加剂。添加剂可以是物种或生物选择性的——例如特定底物,或者抑制所有真核生长的抑制剂,例如环己酰胺(artidione,放线菌酮),并且通常用于防止混合培养物中的真菌生长。
复合培养基营养丰富,含有植物或动物组织的水溶性提取物(例如蛋白胨和胰蛋白胨之类的酶消化的动物蛋白)。通常加入部分糖(常常是葡萄糖),作为主要的碳和能量来源。提取物与糖的组合产生富含矿物质和有机营养成分的培养基,但由于确切的组成成分未知,因此培养基称为复合物。
成份确定的培养基是指精确计量浓度的纯成分溶解于双蒸水所制成的培养基(即培养基的确切化学组成是已知的)。通常,它们含有简单的糖作为碳和能量来源,是一种无机氮源,另外还含有各种矿物盐和必要的生长因子(纯化的氨基酸、维生素、嘌呤和嘧啶)。
培养基 | 用途 |
---|---|
复合类 | 培养大多数异养生物 |
成份确定的培养基 | 培养特定的异养生物,通常是化学自养生物、光合自养生物、和微生物检测的必需品 |
选择性培养基 | 抑制不需要的微生物,或促进所需微生物的生长 |
差异性培养基 | 区分特定微生物菌落与其他微生物菌落 |
富集 | 类似于选择性培养基,但旨在将所需微生物的数量增加到可检测的水平,而不刺激其余的细菌群体 |
减灭培养基 | 培养专性厌氧菌 |
术语 | 释义 |
---|---|
胰蛋白酶消化 | 通过用胰蛋白酶消化蛋白质产生蛋白质水解物 |
胃蛋白酶消化 | 蛋白质被胃蛋白酶消化。 |
胰液消化 | 蛋白质被胰液的混合酶消化。 |
蛋白眎消化(Proteose Peptonet) | 肉蛋白的混合酶消化。它富含具有较高分子量的肽。 |
胰蛋白胨 | 酪蛋白被胰蛋白酶消化。 |
胰蛋白眎(Tryptose)/Tryplose | 动物蛋白的混合酶消化。消化条件使得它含有许多不同的肽,包括具有较高分子量的肽(蛋白眎)。 |
微生物实验室使用的无菌技术
接种前,保持微生物培养基及其接触的所有材料无菌非常重要。在任何后续处理细菌培养物期间,必须使用无菌技术排除不需要的生物或污染生物。
灭菌即通过热、化学品、辐射、过滤方法,破坏包括孢子在内的所有微生物。
高温灭菌
高温灭菌使活蛋白变性和凝固。这种方法简便、高效、易于控制且性价比高。有几种高温灭菌方法可供选择。
- 炙热法:将接种丝或环置于本生灯火焰中,直至它们变红,从而达到灭菌目的。
- 湿热法:湿热法(蒸汽)比干热法更容易破坏细菌。通常用于培养基、水溶液的灭菌以及废弃培养物的销毁。必须首先除去空气,以达到成功灭菌所需的121°C。此过程通过高压灭菌锅(高压锅的技术版本)实现,即在所需时间和压力下进行循环加热。
- 干热法:通常用于可能会被蒸汽腐蚀或在使用前必须保持干燥的材料。这些包括金属器具、玻璃培养皿、烧瓶、移液管以及棉绒。在实践中,干热灭菌需要比蒸汽灭菌更长的时间间隔和更高的温度(例如蒸汽灭菌121 °C下15分钟,干热灭菌160 °C下120分钟)。
化学灭菌
化学灭菌通常用于精密设备,如光学仪器和电气设备,否则这些设备会因高温损坏。由于所用化学品的毒性,这不是最流行的灭菌形式。所用化学品包括:使微生物细胞化合物的氨基、巯基、羧基和羟基烷基化的气态环氧乙烷;用作熏蒸剂的甲醛;以及无菌包装中使用的过氧化氢蒸气。
辐射除菌
辐射灭菌用于需要避免因高温引起结构变化的热敏材料和环境样品,如土壤和沉积物。有两种辐射形式可供选择:
- 紫外线灭菌可启动原子激发,导致核酸内发生致命突变。紫外线不能穿透材料,因此主要用于表面处理(例如层流工作台、以及空气和水)。
- 电离辐射可以穿透样品,导致细胞内电离。60Co源产生的γ辐射用于对复杂基质(例如土壤和食品)进行灭菌。微生物在缺氧条件下(2-5x)和冷冻样品中显示出增强的抗辐射性。
过滤灭菌
过滤灭菌通过排除而不是破坏微生物来进行。这种方法对用户安全,适用于敏感液体和气体。目前使用三种类型的过滤器:
- 深层过滤器由填充有纤维材料(例如玻璃棉或棉绒)的处理柱制成。回转、盘绕的纤维捕捉颗粒,从而达到过滤目的;它们几乎不防碍液体流动,主要用于过滤气体,或者用作易于堵塞的膜过滤器的预过滤器。
- 膜滤器通过将颗粒筛除达到过滤目的。它们的有效性取决于滤膜孔的大小以及存在的静电吸引力。微生物学中最常用的过滤器通常由醋酸纤维素或硝酸纤维素制成。膜滤通常用于热敏物质,例如维生素溶液;滤膜在使用前必须进行热灭菌。
滤除所需的滤孔孔径: | |
---|---|
酵母 | 0.45 -1.2 µm |
细菌 | 0.2 µm |
病毒和支原体 | 0.01-0.1 µm |
物质 | 25 °C时的水溶性 | 说明/灭菌方法 |
---|---|---|
放线菌酮 (环己酰胺) | 2.1 g/100 mL | 通过在pH7的水溶液中煮沸1小时来破坏。 过滤消毒 |
L(+)-阿拉伯糖 | 1 g/1 mL | |
精氨酸* | 15 g/100 mL | 稳定的bly碱性溶液,吸收CO2 pK1, 2.18 pK2 9.09 pK3 13.2 |
天冬酰胺 | 2.16 g/100 mL | 100 °C下在水溶液中稳定,在酸性溶液中水解 |
生物素 | 22 mg/100 ml | 0.01%溶液的pH值= 4.5 酸性溶液可以加热灭菌 |
半胱氨酸* | 可溶 | 中性弱碱性溶液被氧化成胱氨酸pK1, 1.71 pK2 8.33 pK3 10.78 |
糊精 来源于马铃薯淀粉 | 可溶于3份沸水中 | |
Ehrlichs试剂果糖 | 可溶 可溶 | |
品红 | 1 g/7 mL | |
半乳糖 | a) 可溶于0.5份水,易溶于热水 b) 在17 °C下可溶于1.7份水 | |
葡萄糖 | 1 g/1 mL | 0.5M 水溶液的pH = 5.9 |
甘油 | 可混溶 | |
糖原 | 可溶 | 乳白色 |
乳糖 | 21.6 g/100 mL | a) 1 g/5 mL b) 1 g/2.2 mL,15 °C时 |
麦芽糖 | 可溶 | mp 102-103 °C |
甘露醇 | 可溶 | |
烟酸 | 可溶 | 在120 °C下高温高压灭菌20分钟仍稳定 |
鸟氨酸* | 可溶 | 碱性水溶液pK,1.94 pK2 8.65 pK3 10.76 |
苯丙氨酸* | L 29.6 g/L,25 °C时 D 1 g/35.5mL,16 °C 时 DL 14.11 g/L,25 °C 时 pK1 2.58 pK2 9.24 | |
刃天青 | 不溶于水 溶于稀碱金属氢氧化物 | 指示剂 在20mL 1N NaOH + 水溶液中加入0.1g,配成500mL pH 3.8时为橙色,pH 6.5时为深紫色 |
核糖 | 可溶 | |
柠檬酸 | 20 °C时可溶59.2 % | 0.1N溶液的pH = 2.2 |
山梨醇 | 可溶,最高83% | mp 100/112 °C |
淀粉 | 不可溶 | |
蔗糖 | 1g/0.5mL | |
EDTA(二钠盐) | 可溶 | 用于培养基中的复合铁 |
EDTA(酸) | 不可溶 |
培养基成分 | 反应类型 |
---|---|
酵母,蛋白胨和 氨基酸 | 结合大量的二价Hg、Pb、Ag和Cu离子 |
葡萄糖 | 表现出非选择性金属结合,可导致必需离子的金属缺乏或减少 毒性离子的毒性。 |
EDTA | 螯合必需的微量金属,导致缺乏; 通过添加 其他金属(例如Cu和Fe)可以逆转。 |
NaCI | 增加Zn毒性(形成Zn-氯络合物),降低Cd毒性。 |
琼脂 | 在固体培养基中,Sn毒性增加(形成可溶性毒性锡琼脂络合物)。 |
硅胶 | 降低Sn、Cd、Pb、Ni和Zn二价离子的毒性。 |
磷酸盐 | 不溶性磷酸盐沉淀*降低毒性离子的毒性 |
(例如Cd和Pb)或导致必需离子(例如Fe)缺乏 | |
碳酸盐 | 不溶性碳酸盐的沉淀 Pb毒性下降 |
柠檬酸盐 | 非选择性金属结合 |
Tris | 非选择性金属结合 |
* 可以通过添加HEPES缓冲液来减少磷酸盐。