Merck
HPLC Analysis of Leucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
HPLC Analysis of Leucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C) application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
DL-亮氨酸
≥99% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm