Merck
HPLC Analysis of Ibuprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Ibuprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® V 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
布洛芬 钠盐
≥98% (GC)
布洛芬
meets USP testing specifications
( S )-(+)-布洛芬
ReagentPlus®, 99%
布洛芬-d3
analytical standard
布洛芬
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm