Merck
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C) application for HPLC
材料
保护柱套
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T手性HPLC保护柱
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
标准
产品编号
说明
价格
L-谷氨酸
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
L-谷氨酸
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
D -谷氨酸
≥99% (TLC)
DL-Glutamic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
β-谷氨酸
L-谷氨酸
BioUltra, ≥99.5% (NT)
L-谷氨酸
FCC
L-谷氨酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol