Merck
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CLC-L 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
DL-天冬氨酸 钾盐
L -天冬氨酸 钾盐
≥98% (HPLC)
DL -天冬氨酸
≥99% (TLC)
L-天冬氨酸
reagent grade, ≥98% (HPLC)
L-天冬氨酸
BioXtra, ≥99% (HPLC)
DL-天冬氨酸 钾盐 半水合物
≥98.0% (NT)
DL-天冬氨酸 镁盐
≥98.0%
CONDITIONS
column
Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL in water