HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Methanol Mobile Phase)
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
標準
防護柱套
产品编号
说明
价格
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol