Merck
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C) application for HPLC
材料
保护柱套
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T手性HPLC保护柱
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析色谱柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® T 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
标准
产品编号
说明
价格
L-天冬酰胺
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
L-天冬酰胺
≥98% (HPLC)
D-天冬酰胺 一水合物
≥99% (TLC)
DL -天冬酰胺 一水合物
≥99.0% (NT)
D-天冬酰胺
99%
L-天冬酰胺
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water); [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 205 nm
column temp.
25 °C
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol