Merck
实验室标签
根据样品类型、容器大小、存储条件和应用的不同,用于实验室和样品管理的标签需满足各种特殊的要求。实验室样品标签可能面临诸多挑战,例如溶剂的相容性,或在冷冻和冻存过程中保持粘性。专为实验室研究标签设计的系统可提供实验室特定的符号、进行自动序列化并内置条形码,确保提供应用所需的功能性。MilliSentials™ 实验室标签系统 以适应性实验室级标签、小型WIFI功能打印机和定制设计的实验室标签软件,提供完整的实验室标签解决方案。   低温储存用CRYO-BABIES®、CRYO TAGS® 和Freezerbondz™ ,以及能够耐受最具腐蚀性化学物质的 TOUGH-TAGS® 等特殊标签让您确信可以始终识别宝贵的样品。  
根据样品类型、容器大小、存储条件和应用的不同,用于实验室和样品管理的标签需满足各种特殊的要求。实验室样品标签可能面临诸多挑战,例如溶剂的相容性,或在冷冻和冻存过程中保持粘性。专为实验室研究标签设计的系统可提供实验室特定的符号、进行自动序列化并内置条形码,确保提供应用所需的功能性。MilliSentials™ 实验室标签系统 以适应性实验室级标签、小型WIFI功能打印机和定制设计的实验室标签软件,提供完整的实验室标签解决方案。   低温储存用CRYO-BABIES®、CRYO TAGS® 和Freezerbondz™ ,以及能够耐受最具腐蚀性化学物质的 TOUGH-TAGS® 等特殊标签让您确信可以始终识别宝贵的样品。  
阅读更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MilliSentials™实验室标签打印系统
  • MilliSentials™实验室标签系统为提供了完整的实验室样品标记解决方案。实验室级标签能够承受-196°C(液氮)至100°C(沸水)的温度以及腐蚀性化学溶剂(包括乙醇、DMSO、二甲苯)。标签还设计有穿孔,一种尺寸适合各种实验室容器,包括试管、冷冻管、培养皿、细胞培养板和试剂瓶。定制式软件具备预先构建的用于实验室容器的标签模板,可以保存标签以便快速重复打印,并具有用于大批量打印的电子表格上传功能。 
  • CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® 低温标签可承受-196°C至80°C的温度,并具有各种尺寸以匹配样品瓶、微管、冷冻箱、微孔板、细胞培养板、塑料袋和其它用于在液氮、冰箱中储存以及在干冰上处理样品的容器。 
  • TOUGH-TAGS®是耐化学腐蚀标签,可直接暴露或浸泡在有机溶剂、酒精和刺激性或腐蚀性化学物质中。TOUGH-TAGS® 标签可耐受-40°C至121°C的温度,包括沸水浴和高压蒸汽灭菌,这使其可用于识别需要高压蒸汽灭菌的材料,并配备可用于金属、玻璃和塑料容器的高性能粘合剂。 
  • 我们的打印解决方案专为样品管理和库存跟踪而设计,可以集成到您的实验室管理工作流程中。 
  • 针对实验室中样品、设备和材料的识别,我们提供具有多种颜色、尺寸和配置可选的广泛胶带产品,可方便进行颜色编码和使用。 
  • 我们还可提供适合众多实验室应用的标记,包括多种颜色的耐乙醇和酒精标记、低温标记和耐水标记。