高通量筛选
高通量24孔板
高通量筛选 (HTS) 是一种在平行合成中用于同时运行大量反应的技术。该技术也被称为高通量实验 (HTE),尤其适用于快速有效地筛选化合物,以找到理想的反应反应物。高通量筛选方法通常使用自动化系统,如机器人电镀系统、自动数据收集/分析和计算机程序来识别潜在的反应物。HTS 彻底改变了药物发现过程,被制药公司、学术机构和研究实验室用于快速确定新的潜在候选药物。
我们提供各种产品,为研究人员提供一站式服务,满足他们所有的高通量需求。
KitAlysis™- 高通量筛选试剂盒
ChemBeads 专为 HTE 设计的催化剂涂层玻璃珠,可消除自动化固体处理的问题
KitAlysis™入门试剂盒
碱基筛选 – 11 种碱基,每个碱基 2 瓶,以及 2 个开放的小瓶,可根据药剂师的判断添加额外的碱基,以快速有效地筛选交叉偶联反应的碱基
Buchwald-Hartwig - 12 种催化剂,每种 2 瓶,适合多种碱和溶剂系统,用于快速筛选 Buchwald-Hartwig C-N 交叉偶联
介质 (5,6,7) 闭环复分解筛选 - 6 种催化剂,每种 4 瓶,用于快速有效地筛选两个分子内末端烯烃的 5、6 和 7 元成环反应
Miyaura 硼化筛选 - 6 种催化剂,每种 4 瓶,以及 2 种二硼化合物,以形成有利的钯催化硼化条件
24 Pd 预催化剂筛选 – 24 种交叉耦合预催化剂,可帮助研究人员将选择范围缩小到具体试剂盒
铜 C-N 交叉偶联筛选 – 6 种催化剂,每种 4 瓶,适合多种碱和溶剂体系,用于快速筛选铜 C-N 交叉偶联反应
Suzuki-Miyaura交叉偶联筛选 – 6 种催化剂,每种 4 瓶,以形成有利的交叉偶联条件
涂有 ChemBeads 催化剂的玻璃珠,红色。
ChemBeads
ChemBeads 是催化剂涂层玻璃珠,用于高通量实验中的分离和纯化过程。这些催化剂珠是自动筛选方法的理想选择,因为亚毫克量的固体可以精确称重并自动分配。此外,ChemBeads 还可以进行体积测量,以消除材料浪费。ChemBeads 具有较高的表面积体积比、均匀的尺寸和形状,可确保分离过程的一致性和效率,从而获得可靠的结果。
相关资源
- User Guide: Kitalysis™ High-Throughput Screening Platform
Optimize suitable catalytic reaction conditions more quickly and efficiently
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.