交叉偶联催化剂
交叉偶联反应是过渡金属催化的合成转化反应,广泛用于从简单分子形成复杂分子。它们是非常重要的碳-碳键形成反应,虽然也用于形成 C-O、C-N 和 C-S 键。
许多研究小组已经开发出了新型的金属络合物和配体,扩大了这些用于形成更复杂分子的转化范围。在这些重要反应中,比较突出的有Suzuki-Miyaura反应、Negishi偶联、Heck反应、Kumada偶联、Stille交叉偶联、Sonogashira偶联和Buchwald Hartwig胺化反应。此外,科学家们已经开发出能够以高收率和低催化剂负载特性催化这些反应的新型络合物。其中一些支持在温和的反应条件下进行反应,并具有高活性和高周转数。许多此类过渡金属催化剂也已成功转化为工业应用,催化吨级的交叉偶联反应。
我们致力于通过全面的交叉偶联催化剂产品组合来满足您的所有需求:
Products
MPHOS:可调配体支架
Mphos是一种新型不对称双膦基二茂铁配体,可用于多种交叉偶联反应。此配体支架包括一个庞大的二(1-金刚烷基)膦基序以及一个可调的二膦。典型应用包括多种类型的Csp2-Csp3偶联(即 Murahashi−Feringa (Li)、Kumada−Corriu (Mg)、Negishi (Zn) 和 Suzuki−Miyaura (B)),底物广泛,包括许多“类药”分子。点击此处了解更多信息。
钯催化剂
由于钯催化剂可对反应条件(温度、溶剂、配体、碱和其他添加剂)进行微调,因此用途极为广泛。此外,钯催化剂还对各种官能团都具有很高的耐受性,并常可提供优异的立体和区域特异性,从而避免了对保护基的需要。我们可提供广泛的均相和非均相钯催化剂产品组合。
镍催化剂
我们提供广泛的高纯度镍催化剂,可用于各类交叉偶联反应。这些镍催化剂具有多种氧化态:镍(0)、镍(II)、镍(III)和镍(IV)。可立即购买的Ni催化剂类型包括铝镍(Al Ni)合金、水合铵镍、Ni COD、镍卤化物(氯化物、溴化物、氟化物和碘化物)、环戊二烯基镍、金属镍、镍ACAC和Raney镍。