Merck
油酸
油酸瓶
油酸是一种天然无色液体油,类似于omega-9油,暴露在空气中会变成黄色或棕色。它是一种十八碳-9-烯酸,在C-9处具有顺式双键,是公认自然界中最丰富的单不饱和脂肪酸。油酸气味温和,浮在水面上,具有多种作用,包括EC 3.1.1.1(羧酸酯酶)抑制剂、大肠杆菌代谢物、植物代谢物、水蚤代谢物、溶剂、抗氧化剂和小鼠代谢物。它充当油酸的共轭酸,源自顺式十八碳-9-烯的氢化物。这种成分可见于植物来源成分,例如意大利唐菖蒲梅花,也见于动物来源成分(如猪)。植物油酸通过橄榄果渣油精水解,然后蒸馏而获得。动物油酸则通过水解动物脂肪(牛脂),进行冷分馏,然后蒸馏所得混合物而获得。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
油酸性质和应用
油酸是一种用途广泛的物质,具有广泛的性质和应用。根据来源,油酸可用于各个领域。它可用于生产洗涤剂、纺织品、油漆、油墨、化妆品、药品、皮革和润滑剂的行业。它具有优于植物油的出色皮肤渗透性,可用于软皂、烫发溶液、指甲油、香皂和液体化妆品。油酸在医药、纺织、冶金和化学品中都具有重要价值,是一种多功能成分,可解决各行各业的挑战,提供必需的成分和解决方案。
此外,油酸还可用作润肤剂以及药物辅料,还可用作雾化剂产品中的乳化剂或增溶剂。值得注意的是,油酸经证在中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的生长和繁殖方面具有至关重要的作用。在细胞培养系统中,油酸具有长期能量储存等功能。来自 NADPH 和 ATP 的能量可以脂肪酸的形式储存。这些脂肪酸与甘油骨架酯化,形成称为单甘油酯、二甘油酯和三甘油酯(中性脂肪)的化合物。脂肪酸的降解会释放储存的能量,支持细胞过程。这凸显了无论在工业和研究领域的应用中,油酸都具有重要作用。
油酸用作标准品
油酸可用作药物参考标准品,通过色谱技术(例如高效液相色谱(HPLC) 气相色谱 (Gc)评估药物制剂中的分析物。评估药物制剂中的分析物。此外,它还用作分析标准品,通过气相色谱与真空紫外光谱法联用,鉴别和定量血浆样本中的脂肪酸。
油酸用作生物试剂
粉状油酸(水溶性)和牛油酸白蛋白可用作细胞培养生物试剂。
标记油酸
同位素标记油酸(油酸-1-13C)可用于检查细胞和生物体内的脂质代谢,研究脂肪酸氧化过程,探索生物系统内的脂质分子,并分析蛋白质-脂质相互作用。
氘代油酸
氘代油酸可用于核磁共振光谱,以研究分子结构、构象变化和原子级相互作用。它还用于追踪代谢途径和药代动力学研究,以研究脂质和脂质化合物在体内的吸收、分布、代谢和排泄。
油酸盐
油酸盐(油酸钠和油酸钾)用作食品中的表面活性剂和乳化剂。在纺织品加工过程中,它们还用作匀染剂,以确保染色过程中染料分布均匀;在造纸和纸浆生产中,用作分散剂;在泡沫橡胶和乳胶产品生产中,用作发泡剂。
相关产品资源
  • 油酸在细胞培养中的应用
    不饱和脂肪酸、油酸和其他细胞培养成分如何影响无血清、无蛋白细胞培养系统(用于生物制造包括单克隆抗体在内的异源蛋白)的性能。