HEPES 缓冲液
HEPES 又称 2-[4-(2-羟乙基)哌嗪-1-基]乙磺酸或 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸或 N-[2-羟乙基]哌嗪-N′-[2-乙磺酸],是一种具有两性离子特性的有机化合物。它溶解性好,pKa 值为 7.55,因此是一种能够有效维持生理 pH 值的缓冲剂。HEPES 与金属离子的结合能力可以忽略不计,具有膜不可渗透性。此外,它对生化反应的影响有限,对紫外线和可见光的吸收率也很低。
Products
HEPES作为缓冲液
在生化研究中,HEPES通常用作生物缓冲剂来帮助维持水溶液中 pH 值的稳定。它是一种有效的缓冲剂,尤其是在pH值6.8至8.2的范围内。即使加入少量酸或碱,也能保持相对稳定的 pH 值。
HEPES 在细胞培养中的应用
HEPES 可用作人类淋巴细胞系培养的储存介质。由于它不依赖二氧化碳,因此被用作 细胞培养基 中的缓冲剂,确保培养基即使在培养箱外处理也能保持稳定的 pH 值。此外,HEPES 对细胞无毒,不会被细胞吸收,因此适用于在储存过程中保持细胞活力。
在培养基中加入 HEPES 可增强溶酶体-自噬活性,并增加细胞中的炎症信号传导。此外,它还可用于微藻培养基中的氢离子缓冲,能有效稳定淡水和人造海水培养基的 pH 值。
分子生物学级 HEPES
HEPES 缓冲液可用于制备稳定性极佳的银纳米粒子,这种粒子对HIV-1感染的细胞具有显著的细胞保护特性。它可提高蛋白质在单一浓度聚丙烯酰胺凝胶上的分离效率,从而适用于优化 免疫印迹 实验的蛋白质分析。
在铜(II)-水杨醛肟复合物[Cu(II)-SA]的氧化还原过程中,使用pH 值为 8.0 的 HEPES 缓冲液会导致 Cu(II)-SA 复合物的还原电流增加两倍。HEPES 缓冲液还用于镁基材料的体外降解研究。它的缓冲能力有助于始终保持降解溶液中 pH 值的平衡。
HEPES 在胚胎培养中的应用
HEPES 缓冲培养基可用于培养从单细胞阶段到囊胚阶段的猪胚胎,也可用于短期储存马胚胎。
HEPES 作为一种多功能溶液
HEPES 溶液常用于生产纳米材料,如金、银纳米粒子和铂族金属纳米粒子,以及金属氧化物纳米结构。它的作用不仅仅是作为还原剂,还可以作为稳定剂防止金属纳米粒子聚集。这一特性使 HEPES 成为纳米材料合成中必不可少的重要成分,有助于形成稳定、均匀的纳米结构。
此外,HEPES 溶液还可用于镎(IV)的水解络合,与镎(IV)形成稳定的络合物,从而抑制进一步的化学转化和聚集。这种稳定性在核废料管理中至关重要,可保持废料库中镎(IV)的完整性和封闭性。