Merck
主页产品分析化学标准物质卡尔费休滴定标准品
卡尔费休滴定标准品
可高效、可靠地卡尔费休滴定的广泛Aquastar®标准品和试剂。
原材料、中间体和成品水分会影响保质期和稳定性等许多特性。卡尔费休滴定是一种成熟的水分定量方法。这种方法快速且极其准确,可测定各种样品中的0.001%至100%的水分。 
为确保卡尔费休滴定试剂的滴定准确度,高质量的认证参考物质(CRM)不可或缺。参考标准品中的任何不准之处都会导致分析测量结果误差累加。除滴度测定外,Aquastar® 水标准品还常用于仪器定期性能检查,以监控仪器的准确性和精度。 
我们的产品线包括用于容量法和库伦法分析的液体和固体水标准品,以及用于特殊应用的卡尔费休滴定水标准品(例如用于油分析的Aquastar® Water Standard Oven或Aquastar® Water Standard Oil)。  
为确保高质量分析结果,Aquastar® 水标准品已通过ISO 17034认证,并由我们ISO/IEC 17025认证校准实验室进行了测量。可直接追溯至SI单位,并对比NIST等国家计量机构的标准参考物质进行了验证。CoA根据ISO指南31和扩展不确定度编写,方便您轻松整合到总体不确定性预算中。