Merck
1724827
USP
唑来磷酸一水化合物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
唑来膦酸 一水合物, P,P′-[1-羟基-2-(1H-咪唑-1-基)亚乙基]双膦酸 一水合物, [1-羟基-2-(1H-咪唑-1-基)乙烷-1,1-二基]双(膦酸) 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O7P2·H2O
分子量:
290.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
zoledronic acid
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照发布的药典交付和规定提供。随随附的本产品的所有支持信息,包括 SDS 和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请访问药典发布网站
应用
唑来膦酸USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
唑来膦酸(唑来膦酸盐)是一种双膦酸盐骨吸收抑制剂,是基焦磷酸(FPP)合成酶的抑制剂,其会导致破骨细胞活性的下游抑制并减少骨吸收和转换。它已被用于治疗绝经后的骨质疏松症,佩吉特病、高钙血症,并结合癌症化疗以治疗已经扩散到骨骼的癌症引起的骨损伤。
唑来膦酸(唑来膦酸盐)是一种骨吸收抑制剂,是基焦磷酸合成酶的抑制剂
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yun-Hsiang Chen et al.
Scientific reports, 11(1), 12398-12398 (2021-06-13)
Blinatumomab, a bispecific T cell engager (BiTE) antibody targeting CD19 and CD3ε, can redirect T cells toward CD19-positive tumor cells and has been approved to treat relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL). However, chemotherapeutic regimens can severely reduce T
Jang Hwan Cho et al.
Nature communications, 12(1), 792-792 (2021-02-06)
The immune system is a sophisticated network of different cell types performing complex biocomputation at single-cell and consortium levels. The ability to reprogram such an interconnected multicellular system holds enormous promise in treating various diseases, as exemplified by the use