1643485
USP
Terazosin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine dihydrochloride
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
terazosin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
NC1=NC(N2CCN(C3=NC(N)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=N3)CC2)=NC5=C1C=C(OC)C(OC)=C5.Cl.Cl
InChI
1S/C24H28N8O4.2ClH/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24;;/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);2*1H
InChI key
SDPHRGYPGDUGEQ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
应用
分析说明
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3