certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1613859
API 家族
sodium citrate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI 密鑰
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
柠檬酸钠,也称为 E331,是柠檬酸的三钠盐。在食品中,通常作为调味剂和防腐剂。用于药物制剂时,可作为缓冲剂、乳化剂和掩蔽剂。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
柠檬酸钠可作为药物参考标准品,通过滴定法测定原料,食品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准提供了有效的美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准的多重可追溯性。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3037。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Sodium citrate
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 640-642 (2009)
Sodium citrate
European pharmacopoeia, 3574-3574 (2017)
Sodium citrate
United States Pharmacopeia/National Formulary, 4069-4069 (2018)
International journal of nanomedicine, 9, 775-794 (2014-02-20)
The role of material surface properties in the direct interaction with bacteria and the indirect route via host defense cells is not fully understood. Recently, it was suggested that nanostructured implant surfaces possess antimicrobial properties. In the current study, the
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(7), 1066-1075 (2014-04-23)
Because the number of elderly von Willebrand disease (VWD) patients is increasing, the pathophysiology of aging in VWD has become increasingly relevant. To assess age-related changes in von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII) levels and to compare age-related