1600121
USP
瑞鲍迪苷 A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(4α)-13-[(2-O-β-D-吡喃葡萄糖基-3-O-β-D吡喃葡萄糖基-β-D-吡喃葡萄糖基)-氧基]贝壳杉-6-烯-8-酸-β-D-吡喃葡萄糖酯, 甜菊苷 a3, 糖苷A3, 糖苷X
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
rebaudioside a
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)C(CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H]5O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
InChI key
HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
分析说明
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3