主要文件
1535755
USP
磷脂酰胆碱(大豆)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
磷脂酰胆碱(大豆)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H80NO8P
CAS号:
分子量:
758.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
phosphatidylcholine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括MSDS和任何产品信息宣传册,均是在现行药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Phosphatidylcholine (Soy) USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Lecithin
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lecithin
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(2), 5853-5853 (2018)
Gisela Bevilacqua Rolfsen Ferreira da Silva et al.
Pharmaceutical development and technology, 23(2), 151-157 (2017-06-02)
Microemulsions (MEs) loaded with methyl dihydrojasmonate (MJ) were developed to improve the aqueous solubility of this drug. The composition of the formulations ranged according to the oil/surfactant ratio (O/S). The MEs were characterized according to diameter of droplets, X-ray diffraction