API类
lysophosphatidylcholine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
溶血磷脂酰胆碱(大豆)USP 参考标准,用于特定的质量测试和检测。
根据美国药典(USP)专著,本品可作为标准溶液,用于通过薄层色谱法鉴定卵磷脂中的磷脂。
根据美国药典(USP)专著,本品可作为标准溶液,用于通过薄层色谱法鉴定卵磷脂中的磷脂。
生化/生理作用
溶血卵磷脂为氧化型低密度脂蛋白的主要成分,并且与多种炎症反应包括动脉粥样硬化有关。用于使脊髓神经元脱髓鞘以及研究作为髓鞘再生基础的过程。它可激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 途径,以及激活 c-jun 的转录。
溶血卵磷脂为氧化型低密度脂蛋白的主要成分,并且与多种炎症反应包括动脉粥样硬化有关。用于使脊髓神经元脱髓鞘以及研究作为髓鞘再生基础的过程。它可激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 途径,以及激活 c-jun 的转录。溶血卵磷脂在心肌缺血过程中积累并可能通过对细胞间隙连接通讯的解偶联诱发心率失常,以及通过提高心肌细胞的 Na+ 负荷增加缺血性损伤。它还可激活 TREK1、TREK2 和 TRAAK K+ 通道。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Lecithin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(2), 5853-5853 (2018)