Merck
1507002
USP
戊巴比妥
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
5-乙基-5-(1-甲基丁基)-2,4,6-三氧六氢嘧啶, 戊巴比妥
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18N2O3
CAS号:
分子量:
226.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
pentobarbital
製造商/商標名
USP
藥物控制
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI 密鑰
WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有本产品相关的支持信息,包括 SDS 和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
戊巴比妥USP参考标准品的预期用途是用于USP规定的指定质量测试和检测。
此外也用于USP专论,如:
  • 戊巴比妥钠
  • 戊巴比妥钠注射液
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Xuyong Chen et al.
The Journal of clinical investigation, 130(12), 6443-6456 (2020-08-19)
Interstitial cells of Cajal (ICCs) are pacemaker cells in the intestine, and their function can be compromised by loss of C-KIT expression. Macrophage activation has been identified in intestine affected by Hirschsprung disease-associated enterocolitis (HAEC). In this study, we examined