Merck
1432005
USP
尼泊金甲酯
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4-羟基苯甲酸甲酯, 对羟基苯甲酸甲酯, 对羟苯甲酸甲酯, 尼泊金甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
509801
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
parabens
製造商/商標名
USP
mp
125-128 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
尼泊金甲酯 USP 参考标准仅用于特定的质量测试和分析。
还可用于根据以下美国药典(USP)专论制备用于测定、鉴定和性能测试的标准、标准储备、系统适用性和系统适用性储备溶液:
  • 对羟基苯甲酸甲酯
  • 对羟基苯甲酸甲酯钠
  • 地塞米松口服液
  • 对羟基苯甲酸乙酯钠
  • 苯甲醛
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
334.4 °F
閃點(°C)
168 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 5886-5886 (2020)
Methylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5887-5887 (2014)
Benzaldehyde
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(1), 5632-5632 (2020)
Dexamethasone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)
Ethylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 5773-5773 (2016)