Merck
M1650000
对羟基苯甲酸甲酯
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
4-羟基苯甲酸甲酯, 对羟基苯甲酸甲酯, 对羟苯甲酸甲酯, 尼泊金甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
509801
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
parabens
製造商/商標名
EDQM
mp
125-128 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI 密鑰
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
本欧洲药典参考标准仅适用于欧洲药典中明确规定的用途。不保证其适用于任何其他用途,并由用户自行负责。本标准不适用于人类或动物。
根据《欧洲药典》,用于制备以下给定溶液:
  • 参考溶液(a)和(b),根据专著 0409 和 1262,用于对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯酸甲酯钠的鉴定、相关物质测试和测定
  • 参考溶液(c),根据 1999 年专论,使用液相色谱法检测尼呋噻嗪中相关物质(2.2.29)
  • 参考溶液(b),根据专著2134,使用薄层色谱法鉴定对羟基苯甲酸乙酯钠(一般文本2.2.27)
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
334.4 °F
閃點(°C)
168 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3816-3817 (2017)
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3830-3831 (2017)
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3363-3364 (2017)
Methyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6180-6181 (2022)
Ismail I Hewala et al.
Talanta, 88, 623-630 (2012-01-24)
Simple methods for HPTLC peak purity assessment and identification of the HPTLC peaks were presented. The spectrodensitograms - selected at different time intervals across the elution time of the HPTLC peak - were extracted and digital algorithms for manipulating the