Merck
1366013
USP
利多卡因 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
利多卡因 盐酸盐 一水合物, 2-二乙氨基-N-(2,6-二甲苯基)乙酰胺 盐酸盐 一水合物, 赛洛卡因 盐酸盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS号:
分子量:
288.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
pharmaceutical primary standard
API类
lidocaine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
应用
Lidocaine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
生化/生理作用
Na+ 通道阻滞剂;IB 类抗心律失常药,在肠胃外给药后迅速吸收
Na+ 通道阻滞剂;IB 类抗心律失常药。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrode recording of rat CA1 place cells in an observational spatial working memory task.
Mou, et al.
STAR protocols, 3, 101501-101501 (2022)
Lidocaine Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 2623-2623 (2020)