Merck
1329709
USP
羟丙基倍他环糊精
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(2-羟丙基)-β-环糊精
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
betadex
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI 密鑰
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
亲脂性药物的溶解度随着水溶液中的羟丙基-β-环糊精(HBC)浓度线性增加,这是因为HBC与药物形成了复合物。这种客体-宿主型复合物在药物与HBC的非极性空穴间形成,导致溶解度增强。 可以将溶液冻干以产生易溶的粉末。 对家兔和小鼠无毒性。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)