主要文件
1297001
USP
人绒毛膜促性腺激素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
绒毛膜促性腺激素 人, HCG, 绒毛膜促性腺激素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
gonadotropin
分子量
37.9 kDa
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有本产品相关的支持信息,包括 SDS 和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
由 92 个氨基酸 α 链组成的糖蛋白激素,与 LH、FSH 和 TSH 相同; 和一个独特的 149 个氨基酸 β 链。由绒毛膜组织产生,负责在妊娠早期维持黄体。也由滋养层细胞肿瘤产生,其特征是游离 hCG β-链升高和高糖基化 hCG。
包装
1 个样品瓶,每包 530 个 USP 单位
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)