Merck
1294808
USP
谷氨酰胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L-谷氨酰胺, (S)-2,5-二氨基-5-氧代戊酸, L-谷氨酸-5-酰胺, 左谷酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
glutamine
制造商/商品名称
USP
mp
185 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Glutamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glycyl-l-glutamine
  • l-Alanyl-l-glutamine
生化/生理作用
L-谷氨酰胺是一种必需氨基酸,作为细胞培养过程中主要的能量来源而成为培养基的重要组分。L-谷氨酰胺在干粉及冷冻溶液的状态下极为稳定。然而,L-谷氨酰胺在液体培养基或储存溶液中均会相对较快的降解。最佳的细胞表现通常需要在使用前向培养基中添加L-谷氨酰胺补充剂。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Glutamine
United States Pharmacopeia, 2123-2123 (2020)
Glycyl-l-glutamine
United States Pharmacopeia, 39(4), 5058-5058 (2020)
L-Alanyl-L-glutamine
United States Pharmacopeia, 39(4), 4748-4748 (2020)