Key Documents
1235966
USP
恩替卡韦 一水合物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
恩替卡韦一水合物 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15N5O3 · H2O
分子量:
295.29
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
entecavir
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7?,8-;/m0./s1
InChI 密鑰
YXPVEXCTPGULBZ-JBDQBEHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。
欲了解更多信息和支持,请访问 药典发布网站
應用
Entecavir monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Entecavir
  • Entecavir Oral Solution
  • Entecavir Tablets
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3