主要文件
Y0001802
恩替卡韦杂质F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
9-[(1S,3R,4S)-4-二甲基苯甲硅烷基-3-(苯甲氧基)-2-亚甲基环戊基]嘌呤, 2-氨基-9-[(1S,3R,4S)-3-[(苄氧基)甲基]-4-[二甲基(苯基)甲硅烷基]-2-亚甲基环戊基]-1,9-二氢-6H-嘌呤-6-酮, 2-氨基-9-[(1S,3R,4S)-4-(二甲基苯甲硅烷基)-2-亚甲基-3-[(苯甲氧基)甲基]环戊基]-1,9-二氢-6H-嘌呤-6-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H31N5O2Si
分子量:
485.65
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
entecavir
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Si](C2CC(C(=C)C2COCc5ccccc5)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)N)(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C27H31N5O2Si/c1-18-21(16-34-15-19-10-6-4-7-11-19)23(35(2,3)20-12-8-5-9-13-20)14-22(18)32-17-29-24-25(32)30-27(28)31-26(24)33/h4-13,17,21-23H,1,14-16H2,2-3H3,(H3,28,30,31,33)
InChI key
LMLFXMXUWHGHSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
恩替卡韦杂质F(EP标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)