Merck
1162002
USP
阿糖胞嘧啶
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
胞嘧啶 β-D-呋喃阿拉伯糖苷, (β-D-阿拉伯呋喃糖基)胞嘧啶, Ara-C, 胞嘧啶阿拉伯糖苷, 阿拉伯糖胞嘧啶, 阿糖胞嘧啶, 阿糖胞苷
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C9H13N3O5
化学文摘社编号:
分子量:
243.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89175
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cytarabine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
General description
本产品按照发行药典的发行和规定提供。支持本产品的所有信息,包括安全数据表和任何产品信息传单,都是在发行药典的授权下开发和发布的。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
Application
阿糖胞苷USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。也用于USP各论,例如:
  • 阿糖胞苷注射液
Biochem/physiol Actions
阿糖胞苷复合到 DNA 中后,可通过与导致 DNA 断裂的拓扑异构酶 I 形成可裂解复合物而抑制 DNA 的复制,但不会抑制 RNA 的合成。抗白血病制剂。
Analysis Note
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
Other Notes
可能适用相应的销售限制。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 阿糖胞嘧啶
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)