Merck
1042055
USP
阿拉伯糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L -(+)-阿拉伯糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723085
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
pharmaceutical primary standard
API类
arabinose
制造商/商品名称
USP
mp
160-163 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
阿拉伯糖USP参考标准品的预期用途是用于USP规定的指定质量测试和检测。
此外也用于USP专论,如:
  • 核糖
  • 半乳糖
生化/生理作用
L-阿拉伯糖是一种天然存在的异构体并且是植物多糖的组分之一。大多数细菌含有可诱导的阿拉伯糖操纵子,可编码一系列的酶和转运蛋白,使得 L-阿拉伯糖可用作微生物培养中的唯一碳源。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)